5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-1,7-dimethylindazole
Formule:
C₉H₉BrN₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11226595 Numéro CAS: 1092352-34-5 |