1-Chloro-3,5-diméthoxybenzène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉ClO₂ Point d'ébullition: 234 °C Point de fusion: 32…36 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008382 Numéro CAS: 7051-16-3 EINECS: 230-330-2 |