(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride, grade Technique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₆ClNO₂S Point de fusion: 99,5…101.5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07690517 Numéro CAS: 56105-99-8 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |