Imprimer
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR43502-1G OR43502-5G OR43502-10G
APOSOR43502-1GEA 31.9 EUR
APOSOR43502-1G APOSOR43502-5G APOSOR43502-10G
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Formule: C5H2ClN3
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09607700
Numéro CAS: 36070-75-4