Imprimer
2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetamide
OR4326-25G OR4326-5G OR4326-100G
APOSOR4326-25GEA 55.1 EUR
APOSOR4326-25G APOSOR4326-5G APOSOR4326-100G
2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
2'-Bromo-4'-methylacetanilide
Formule: C₉H₁₀BrNO
Poids moléculaire: 228.09 g/mol
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017781
Numéro CAS: 614-83-5