Imprimer
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4324-1G OR4324-5G
APOSOR4324-1GEA 203 EUR
APOSOR4324-1G APOSOR4324-5G
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BN₂O₃
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458483
Numéro CAS: 945863-21-8