Imprimer
Acide 3-bromo-2-chloro-4-pyridinemétaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinylboronic acid, (3-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)boronic acid, 3-Bromo-2-chloropyridine-4-boronic acid
OR4323-1G OR4323-5G OR4323-25G
APOSOR4323-1GEA 60.9 EUR
APOSOR4323-1G APOSOR4323-5G APOSOR4323-25G
Acide 3-bromo-2-chloro-4-pyridinemétaborique
Acide 3-bromo-2-chloro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BBrClNO₂
Point de fusion: 171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458470
Numéro CAS: 1072944-16-1