Imprimer
2,6-Dichloro-p-phénylènediamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR4321-1G OR4321-5G OR4321-10G
APOSOR4321-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4321-1G APOSOR4321-5G APOSOR4321-10G
2,6-Dichloro-p-phénylènediamine 98%
2,6-Dichloro-p-phénylènediamine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Point de fusion: 122…127 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025369
Numéro CAS: 609-20-1
EINECS: 210-184-6