3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Deamino-histidine, Imidazole-5-propionic acid, Imidazolepropionic acid
Formule:
C₆H₈N₂O₂ Poids moléculaire: 140.142 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00237415 Numéro CAS: 1074-59-5 |