Imprimer
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR4310-1G OR4310-5G
APOSOR4310-1GEA 49.3 EUR
APOSOR4310-1G APOSOR4310-5G
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₂
Poids moléculaire: 230.11 g/mol
Point de fusion: 42…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659923
Numéro CAS: 143825-84-7