Imprimer
trans,trans-1,4-Diphénylbuta-1,3-diène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
OR4298-25G OR4298-5G
APOSOR4298-25GEA 40.6 EUR
APOSOR4298-25G APOSOR4298-5G
trans,trans-1,4-Diphénylbuta-1,3-diène 98%
trans,trans-1,4-Diphénylbuta-1,3-diène
Formule: C₁₆H₁₄
Poids moléculaire: 206.29 g/mol
Point d'ébullition: 350 °C
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004791
Numéro CAS: 538-81-8
EINECS: 212-952-6