Imprimer
4'-Hydroxy-3'-nitroacétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
OR4297-100G OR4297-25G
APOSOR4297-100GEA 0 EUR
APOSOR4297-100G APOSOR4297-25G
4'-Hydroxy-3'-nitroacétophénone 98%
4'-Hydroxy-3'-nitroacétophénone
Formule: C₈H₇NO₄
Point de fusion: 132…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017002
Numéro CAS: 6322-56-1