Imprimer
4-Chlorophénylhydrazinium chlorure 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4295-100G OR4295-500G
APOSOR4295-100GEA 0 EUR
APOSOR4295-100G APOSOR4295-500G
4-Chlorophénylhydrazinium chlorure 97%
4-Chlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈Cl₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012943
Numéro CAS: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9