Imprimer

Benzaldéhyde-oxime 90%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): alpha-benzaldoxime, Benzaldoxime

OR4290-100G OR4290-25G OR4290-500G
APOSOR4290-100GEA 94.4 EUR
APOSOR4290-100G APOSOR4290-25G APOSOR4290-500G
Benzaldéhyde-oxime 90%
Benzaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 118…120 °C/10mmHg
Densité: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002119
Numéro CAS: 932-90-1
EINECS: 213-261-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR