Imprimer
Acide 2-hydroxyhippurique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(2-Hydroxybenzoyl)glycine
OR4276-1G OR4276-250MG
APOSOR4276-1GEA 49.3 EUR
APOSOR4276-1G APOSOR4276-250MG
Acide 2-hydroxyhippurique
Acide 2-hydroxyhippurique
Formule: C₉H₉NO₄
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002695
Numéro CAS: 487-54-7
EINECS: 207-661-6