5-Nitropyridine-2-ol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₄N₂O₃ Point de fusion: 188…191 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006276 Numéro CAS: 5418-51-9 EINECS: 226-525-7 |