Imprimer
5-Bromopyridine-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromopyridine-6-ol
OR4273-25G OR4273-5G
APOSOR4273-25GEA 24.8 EUR
APOSOR4273-25G APOSOR4273-5G
5-Bromopyridine-2-ol
5-Bromopyridine-2-ol
Formule: C₅H₄BrNO
Poids moléculaire: 174 g/mol
Point de fusion: 174…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234042
Numéro CAS: 13466-38-1