Imprimer
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Chloro-5-methylphenyl)boronic acid, 2-Chloro-5-methylbenzeneboronic acid
OR4249-1G OR4249-5G
APOSOR4249-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4249-1G APOSOR4249-5G
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
Point de fusion: 203…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659822
Numéro CAS: 193353-35-4