Imprimer
N-Cyclohexyl-N-méthylcyclohexylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N,N-Dicyclohexylmethylamine, N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine
OR42279-100G OR42279-500G
APOSOR42279-100GEA 21.9 EUR
APOSOR42279-100G APOSOR42279-500G
N-Cyclohexyl-N-méthylcyclohexylamine 97%
N-Cyclohexyl-N-méthylcyclohexylamine
Formule: C₁₃H₂₅N
Poids moléculaire: 195.3443 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Densité: 0.912 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014289
Numéro CAS: 7560-83-0
UN: 2735
ADR: 8 II