Imprimer

1-Iodo-2-nitrobenzène

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR4227-100G OR4227-25G
APOSOR4227-100GEA 72.5 EUR
APOSOR4227-100G APOSOR4227-25G
1-Iodo-2-nitrobenzène
1-Iodo-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₄INO₂
Point d'ébullition: 288…289 °C
Point de fusion: 49…51 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007088
Numéro CAS: 609-73-4
EINECS: 210-200-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR