4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₅BO₂ Point de fusion: 152…154 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD07363758 Numéro CAS: 865869-28-9 |