Oxyde de bis(2-bromoéthyle) 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
Formule:
C₄H₈Br₂O Poids moléculaire: 231.93 g/mol Point d'ébullition: 92…93 °C/12mmHg Densité: 1.845 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039196 Numéro CAS: 5414-19-7 EINECS: 226-504-2 |