Imprimer
2-(Furfurylthio)ethylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}furan
OR42233-1G OR42233-250MG OR42233-500MG OR42233-5G
APOSOR42233-1GEA 52.2 EUR
APOSOR42233-1G APOSOR42233-250MG APOSOR42233-500MG APOSOR42233-5G
2-(Furfurylthio)ethylamine
2-(Furfurylthio)ethylamine
Formule: C₇H₁₁NOS
Densité: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075029
Numéro CAS: 36415-21-1