(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃₉H₃₂OP₂ Point de fusion: 224…228 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00233866 Numéro CAS: 161265-03-8 |