Imprimer
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42223-100G OR42223-25G OR42223-500G
APOSOR42223-100GEA 0 EUR
APOSOR42223-100G APOSOR42223-25G APOSOR42223-500G
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98%
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 177…178 °C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1,036 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009707
Numéro CAS: 14002-80-3
EINECS: 237-805-3