Imprimer
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42222-100G OR42222-25G OR42222-5G
APOSOR42222-100GEA 154 EUR
APOSOR42222-100G APOSOR42222-25G APOSOR42222-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Point d'ébullition: 172…174 °C/17mmHg
Point de fusion: 44…48 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002894
Numéro CAS: 7417-21-2
EINECS: 231-032-5