Imprimer
N-Boc-L-threonine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR42214-100G OR42214-25G OR42214-500G
APOSOR42214-100GEA 41.6 EUR
APOSOR42214-100G APOSOR42214-25G APOSOR42214-500G
N-Boc-L-threonine
N-Boc-L-threonine
Formule: C₉H₁₇NO₅
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065946
Numéro CAS: 2592-18-9
EINECS: 219-987-6