3-Bromo-5-methylaniline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C7H8BrN Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11845553 Numéro CAS: 74586-53-1 |