Imprimer
5-Chloroquinoléine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42188-1G OR42188-25G OR42188-5G
APOSOR42188-1GEA 72.5 EUR
APOSOR42188-1G APOSOR42188-25G APOSOR42188-5G
5-Chloroquinoléine
5-Chloroquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Poids moléculaire: 163.61
Point de fusion: 28…32 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00239413
Numéro CAS: 635-27-8