Imprimer
(S)-(-)-2,3-Époxypropane-1-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-(-)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol
OR42180-100G OR42180-25G
APOSOR42180-100GEA 232 EUR
APOSOR42180-100G APOSOR42180-25G
(S)-(-)-2,3-Époxypropane-1-ol 95%
(S)-(-)-2,3-Époxypropane-1-ol
Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 66…67 °C/19mmHg
Densité: 1,116 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00074874
Numéro CAS: 60456-23-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III