Imprimer
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4218-10G OR4218-1G OR4218-5G
APOSOR4218-10GEA 1050 EUR
APOSOR4218-10G APOSOR4218-1G APOSOR4218-5G
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363767
Numéro CAS: 850589-40-1