Imprimer
2-Cyano-5-hydroxypyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
OR42158-1G OR42158-250MG OR42158-5G
APOSOR42158-1GEA 102 EUR
APOSOR42158-1G APOSOR42158-250MG APOSOR42158-5G
2-Cyano-5-hydroxypyridine 97%
2-Cyano-5-hydroxypyridine
Formule: C₆H₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368197
Numéro CAS: 86869-14-9