3-Amino-4-methoxypyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₈N₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07374959 Numéro CAS: 33631-09-3 |