Imprimer
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42154-1G OR42154-25G OR42154-5G
APOSOR42154-1GEA 26.1 EUR
APOSOR42154-1G APOSOR42154-25G APOSOR42154-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
Point de fusion: 66…71 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08061590
Numéro CAS: 660867-80-1