Imprimer
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42147-1G OR42147-250MG OR42147-5G
APOSOR42147-1GEA 213 EUR
APOSOR42147-1G APOSOR42147-250MG APOSOR42147-5G
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Formule: C₁₂H₁₁ClO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935972
Numéro CAS: 5814-38-0