Imprimer
Formamidine hydrochloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42146-25G OR42146-100G OR42146-5G
APOSOR42146-25GEA 27.7 EUR
APOSOR42146-25G APOSOR42146-100G APOSOR42146-5G
Formamidine hydrochloride 96%
Formamidine hydrochloride
Formule: CH₄N₂
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012865
Numéro CAS: 6313-33-3
EINECS: 228-639-2