Imprimer
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42145-1G OR42145-5G
APOSOR42145-1GEA 0 EUR
APOSOR42145-1G APOSOR42145-5G
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine
Formule: C₅H₃Cl₂N₃O₂
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03265754
Numéro CAS: 2897-43-0