Imprimer
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Amino-2-chloro-3-picoline, 6-Chloro-5-methylpyridin-3-amine
OR42134-1G OR42134-5G
APOSOR42134-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42134-1G APOSOR42134-5G
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095087
Numéro CAS: 38186-82-2