Imprimer
1,3-Benzoxazole-2-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[d]oxazol-2-amine, 2-Aminobenzoxazole
OR42126-1G OR42126-10G OR42126-5G
APOSOR42126-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42126-1G APOSOR42126-10G APOSOR42126-5G
1,3-Benzoxazole-2-amine 98%
1,3-Benzoxazole-2-amine
Formule: C₇H₆N₂O
Poids moléculaire: 134.1353 g/mol
Point de fusion: 129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00182850
Numéro CAS: 4570-41-6
EINECS: 224-952-3