Imprimer
6-Bromo-3-isoquinolinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
OR42117-1G OR42117-500MG
APOSOR42117-1GEA 29 EUR
APOSOR42117-1G APOSOR42117-500MG
6-Bromo-3-isoquinolinol
6-Bromo-3-isoquinolinol
Formule: C₉H₆BrNO
Poids moléculaire: 224.0500 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11110423
Numéro CAS: 1031927-91-9