Imprimer
4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR42112-100G OR42112-500G
APOSOR42112-100GEA 44.4 EUR
APOSOR42112-100G APOSOR42112-500G
4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidine
4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Point de fusion: 41…45 °C
Point éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090472
Numéro CAS: 1780-26-3
UN: 1759
ADR: 8,III