Imprimer
3-Isobutylamino-propan-1-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR42060-1G OR42060-250MG OR42060-500MG
APOSOR42060-1GEA 400 EUR
APOSOR42060-1G APOSOR42060-250MG APOSOR42060-500MG
3-Isobutylamino-propan-1-ol 95%
3-Isobutylamino-propan-1-ol
Formule: C₇H₁₇NO
Poids moléculaire: 131.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03446756
Numéro CAS: 285124-45-0