Imprimer
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite, Bis(2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphine, Bis(2-cyanoethoxy)-N,N-diisopropylaminophosphine
OR4200T-1G OR4200T-5G
APOSOR4200T-1GEA 29 EUR
APOSOR4200T-1G APOSOR4200T-5G
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite 96%
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite
A useful phosphorylating reagent.
Formule: C₁₂H₂₂N₃O₂P
Poids moléculaire: 271.301 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00797597
Numéro CAS: 102690-88-0
UN: 3278
ADR: 6.1 III