Imprimer
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42009-100G OR42009-25G OR42009-5G
APOSOR42009-100GEA 848 EUR
APOSOR42009-100G APOSOR42009-25G APOSOR42009-5G
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Point d'ébullition: 265…272 °C
Densité: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656775
Numéro CAS: 610791-05-4