5-Bromo-1,3-benzodioxole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅BrO₂ Point d'ébullition: 85…86 °C/1mmHg Densité: 1,669 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005821 Numéro CAS: 2635-13-4 EINECS: 220-123-5 |