Imprimer
4-Phénylpipéridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4179-10G OR4179-5G OR4179-1G
APOSOR4179-10GEA 66.7 EUR
APOSOR4179-10G APOSOR4179-5G APOSOR4179-1G
4-Phénylpipéridine 97%
4-Phénylpipéridine
Formule: C₁₁H₁₅N
Point d'ébullition: 255…257 °C/727mmHg
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006002
Numéro CAS: 771-99-3
EINECS: 212-243-1