Imprimer
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
OR4165-1G OR4165-5G OR4165-250MG
APOSOR4165-1GEA 56.7 EUR
APOSOR4165-1G APOSOR4165-5G APOSOR4165-250MG
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Formule: C₁₀H₂₁N₃
Point d'ébullition: 112 °C/2mmHg
Point de fusion: 29…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075186
Numéro CAS: 23995-88-2
UN: 3259
ADR: 8,II