Imprimer
4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4129-1G OR4129-5G
APOSOR4129-1GEA 125 EUR
APOSOR4129-1G APOSOR4129-5G
4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
4-(2-Cyanophenyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313390
Numéro CAS: 204078-32-0