Acide 3-pyridinemétaborique 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Note: NMR spectrum must be run in D2O.
Formule:
C₅H₆BNO₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00674177 Numéro CAS: 1692-25-7 |