2,5-Dibromophenylacetic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(2,5-Dibromophenyl)acetic acid
Formule:
C₈H₆Br₂O₂ Poids moléculaire: 293.95 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02664691 Numéro CAS: 203314-28-7 |